Principaux documents
GF62202013
Polyethylene - High Density
(HDPE), sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
ET323200
1 EA
363,00 $
5 EA
1 380,00 $
10 EA
2 540,00 $
363,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
363,00 $
5 EA
1 380,00 $
10 EA
2 540,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
363,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 622-020-13
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
2 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable