Principaux documents
GF61723526
Brass alloy, Cu70Zn30
sphere, 3.0mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 100pcs
Synonyme(s) :
CU086840
1 EA
355,00 $
355,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
355,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
355,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
spheres (grade 200)
Qualité
precision sphere
Conditionnement
1 ea of 100 pieces
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 617-235-26
Diamètre
3.0 mm
sphericity
5.08 μm