Key Documents
GF60898124
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 5m coil, 0.10mm thickness
Synonyme(s) :
SN010300
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 608-981-24
L × épaisseur
5 m × 0.10 mm