Principaux documents
GF60248662
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
20m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyester insulation
Synonyme(s) :
FE245840
1 EA
522,00 $
522,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
522,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
522,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
polyester insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 602-486-62
Longueur
20 m
Diam. du conducteur
0.125 mm
Épaisseur de l'isolation
0.007 mm