GF59746168
Cobalt
foil, 10mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Cobalt, CO000160
About This Item
Pureté
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 597-461-68
Résistivité
6.24 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.0125 mm
Point d'ébullition
2900 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Clé InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable