Principaux documents
GF59477169
Tetrafluoroethylene-Perfluoro(alkoxy vinyl ether)
(alkoxy vinyl ether), (pfa), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, natural
Synonyme(s) :
FV321125
1 EA
692,00 $
692,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
692,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
692,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 594-771-69
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.125 mm
Couleur
natural