GF59124292
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 3 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
NI197920
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 591-242-92
Longueur
100 mm
Diamètre
3 mm