Documents
GF59029678
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.09 mm, L 0.5 m, condition black
Synonyme(s) :
AC321088
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 590-296-78
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.09 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable