Principaux documents
GF58769443
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 10m coil, 12mm coil width, 0.2mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FF210321
1 EA
549,00 $
549,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
549,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
549,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 587-694-43
L × l × épaisseur
10 m × 12 mm × 0.2 mm