GF58727942
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.125 mm, size 125 × 300 mm, natural
Synonyme(s) :
ES361090
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 587-279-42
Taille
125 × 300 mm
Épaisseur
0.125 mm
Couleur
natural
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable