Documents
GF57945077
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, gray
Synonyme(s) :
EK301400
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 579-450-77
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.5 mm
Couleur
gray