Principaux documents
GF57722429
Niobium
Washer, size m6, length 25 pcs, outside diameter 11.57 - 12.00mm
Synonyme(s) :
NB00WA06, Columbium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Nb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
31161807
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Conditionnement
pkg of 25
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 577-224-29
Résistivité
13-16 μΩ-cm, 20°C
pb
4742 °C (lit.)
Pf
2468 °C (lit.)
Densité
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clé InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable