Principaux documents
GF57581062
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 8mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE080270
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 575-810-62
Taille × épaisseur
8 mm × 0.2 mm