Documents
GF57321277
Quartz - fused
granule, 3 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
SI616300
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999%
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 573-212-77
Poids
50 g
Taille nominale des granulés
3 mm