Principaux documents
GF57134123
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 4.2mm, L 100 mm, wall thickness 0.07 mm
Synonyme(s) :
IM307400
1 EA
383,00 $
5 EA
1 550,00 $
10 EA
2 840,00 $
383,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
383,00 $
5 EA
1 550,00 $
10 EA
2 840,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
383,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 571-341-23
Longueur
100 mm
Épaisseur de la paroi
0.07 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable