Principaux documents
GF56940183
Cobalt/Chromium
powder, Co 70%/Cr 30%, max. particle size 45 micron, weight 100 g, condition atomized
Synonyme(s) :
CO056011
1 EA
931,00 $
931,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
931,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
931,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 569-401-83
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm