Key Documents
GF56550405
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 4mm disks, 0.1mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE230220
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 565-504-05
Taille × épaisseur
4 mm × 0.1 mm