Principaux documents
GF56306965
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
SI617910
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 563-069-65
Longueur
100 mm
Diamètre
1.0 mm