Principaux documents
GF56237418
Beryllium
foil, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter, purity 99.8%
Synonyme(s) :
BE000303, Glucinium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Be
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
9.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
99.8%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
1198 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 562-374-18
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
10 mm
10 mm
Épaisseur
0.5 mm
pb
2970 °C (lit.)
Pf
1278 °C (lit.)
Densité
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Be]
InChI
1S/Be
Clé InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable