Principaux documents
GF56028933
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 75 × 100 mm, specification usp class vi
Synonyme(s) :
SI303201
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Plus de détails sur ce produit GF56028933 Contacter notre Service technique
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 560-289-33
Taille
75 × 100 mm
Épaisseur
2 mm