GF54830718
Copper
foil, thickness 0.075 mm, size 50 × 50 mm, high purity 99.99+%
Synonyme(s) :
CU000550
About This Item
Pureté
≥99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 548-307-18
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.075 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable