GF54497111
Molybdenum
insulated wire, 50m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.012mm, polyimide insulation, 99.95%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO005825
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 544-971-11
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × épaisseur
50 m × 0.125 mm × 0.012 mm
Point d'ébullition
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N