Key Documents
GF54386130
Nickel
powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.5+%
Synonyme(s) :
NI006010
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141729
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 543-861-30
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
Poids
200 g
Taille max. des part.
250 μm
Point d'ébullition
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract,Skin
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable