Principaux documents
GF53876481
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 5 mm, size 300 × 300 mm
Synonyme(s) :
ET303250
1 EA
444,00 $
5 EA
1 690,00 $
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
444,00 $
5 EA
1 690,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 538-764-81
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
5 mm