Principaux documents
GF53515672
Hafnium
foil, 100x100mm, thickness 0.14mm, annealed, 97%
Synonyme(s) :
Hafnium, HF000214
1 EA
2 630,00 $
2 630,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 630,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Hf
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141718
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 630,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 535-156-72
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
Taille × épaisseur
100x100 mm × 0.14 mm
pb
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N