Principaux documents
GF52247189
Nickel/Iron
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 200 mm, wall thickness 0.275 mm
Synonyme(s) :
NI197750
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 522-471-89
Longueur
200 mm
D.E.
9.55 mm
Épaisseur de la paroi
0.275 mm