Key Documents
GF51913942
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, max. particle size 150 micron, weight 20 g, condition gas atomized
Synonyme(s) :
NE296010
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 519-139-42
Poids
20 g
Taille max. des part.
150 μm