MilliporeSigma
Passer à
GF51623973
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 600 × 600 mm, white
Synonyme(s) :
AB303400
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
958,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
958,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
size
600 × 600 mm
thickness
6 mm
color
white
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
GF70812996GF80566500GF73316279
description
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 600 × 600 mm, white
description
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 300 × 300 mm, white
description
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 150 × 150 mm, white
description
(ABS), sheet, thickness 3 mm, size 150 × 150 mm, white
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
manufacturer/tradename
Goodfellow 708-129-96
manufacturer/tradename
Goodfellow 805-665-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 733-162-79
form
sheet
form
sheet
form
sheet
form
sheet
thickness
6 mm
thickness
6 mm
thickness
6 mm
thickness
3 mm
size
600 × 600 mm
size
300 × 300 mm
size
150 × 150 mm
size
150 × 150 mm
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable