Principaux documents
GF50550285
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 900 × 900 mm, thickness 0.6 mm
Synonyme(s) :
FE228720
1 EA
1 730,00 $
1 730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 730,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 505-502-85
Ouverture nominale
0.54 mm
Taille
900 × 900 mm
Épaisseur
0.6 mm