GF50517750
Brass alloy, Cu63Zn37
200m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonyme(s) :
CU025150
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 505-177-50
L × diam.
200 m × 0.5 mm