Principaux documents
GF50468014
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), rod, diam. 19 mm, L 300 mm
Synonyme(s) :
FP367930
1 EA
867,00 $
867,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
867,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
867,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 504-680-14
Longueur
300 mm
Diamètre
19 mm