GF49694743
Aluminum
tube, 100mm, outside diameter 0.6mm, inside diameter 0.3mm, wall thickness 0.15mm, as drawn, 99.5%
Synonyme(s) :
Aluminum, AL007020
About This Item
Essai
99.5%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 496-947-43
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
D.E. × D.I.
0.6 mm × 0.3 mm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable