Principaux documents
GF49299069
Iron
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 1000 g, purity 99.+%
Synonyme(s) :
FE006041
1 EA
1 020,00 $
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 020,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
55.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141721
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 492-990-69
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Poids
1000 g
Taille moyenne des particules
6-8 μm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N