Principaux documents
GF48335014
Brass
wire, Cu 63%/Zn 37%, 0.08 mm diameter, length 5000 m, temper hard
Synonyme(s) :
CU025120
1 EA
2 670,00 $
2 670,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 670,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 670,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 483-350-14
Longueur
5000 m
Diamètre
0.08 mm