Principaux documents
GF48202220
Cellulose Acetate
(CA), metallized film, thickness 0.05 mm, L 10 m, block copolymer
Synonyme(s) :
AC311850
1 EA
1 020,00 $
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 020,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 482-022-20
Longueur
10 m
Épaisseur
0.05 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable