Principaux documents
GF47709681
Quartz - fused
granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
SI616300
1 EA
523,00 $
523,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
523,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
523,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.999%
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 477-096-81
Poids
200 g
Taille nominale des granulés
3 mm