Principaux documents
GF47397561
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
AL185150
1 EA
602,00 $
602,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
602,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
602,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 473-975-61
L × diam.
5 m × 0.25 mm