Principaux documents
GF47085745
Copper-titanium alloy, Cu70Ti30
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonyme(s) :
CU266010
1 EA
1 850,00 $
1 850,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 850,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 850,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 470-857-45
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 μm