GF45899038
Iron
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.015mm, 99.99+%
Synonyme(s) :
Iron, FE000211
About This Item
Essai
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 458-990-38
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Taille × épaisseur
25 x 25 mm × 0.015 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N