GF45384295
Iron
foil, 25mm disks, thickness 0.38mm, hard, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE000403
About This Item
Essai
99.5%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 453-842-95
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Diam. × épaisseur
25 mm × 0.38 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N