Principaux documents
GF44146537
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 101.6 mm, L 50 mm, natural
Synonyme(s) :
ET317990
1 EA
620,00 $
5 EA
2 510,00 $
10 EA
4 580,00 $
620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
620,00 $
5 EA
2 510,00 $
10 EA
4 580,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 441-465-37
Longueur
50 mm
Diamètre
101.6 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable