Principaux documents
GF43923539
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.5m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Synonyme(s) :
AU075840
1 EA
712,00 $
712,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
712,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
712,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 439-235-39
Longueur
0.5 m
Diam. du conducteur
0.1 mm
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm