Principaux documents
GF43135871
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.038 mm, L 1 m, clear clear
Synonyme(s) :
ES301238
1 EA
434,00 $
434,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
434,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
434,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 431-358-71
Longueur
1 m
Épaisseur
0.038 mm
Couleur
clear clear