Principaux documents
GF43031168
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 2 mm, L 1000 mm
Synonyme(s) :
ME307902
1 EA
271,00 $
271,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
271,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
271,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 430-311-68
Longueur
1000 mm
Diamètre
2 mm