Principaux documents
GF42854733
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 200 mm, black
Synonyme(s) :
SU337940
1 EA
1 130,00 $
1 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 130,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 428-547-33
Longueur
200 mm
Diamètre
40 mm
Couleur
black
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable