Principaux documents
GF42826541
Yttrium oxide
sheet, thickness 3.0 mm, 10 mm diameter
Synonyme(s) :
Y 603030
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 428-265-41
Diamètre
10 mm
10 mm
Épaisseur
3.0 mm