Principaux documents
GF42447731
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 10 m, insulation thickness 0.030 mm
Synonyme(s) :
NI055892
1 EA
782,00 $
782,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
782,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
782,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 424-477-31
Longueur
10 m
Diamètre
0.30 mm
Épaisseur de l'isolation
0.030 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable