Principaux documents
GF42363053
Chromium-titanium alloy, Cr70Ti30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyme(s) :
CR156010
1 EA
1 730,00 $
1 730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 730,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12141709
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 423-630-53
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm