GF42039918
Manganese
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99.5%
Synonyme(s) :
Manganese, MN007920
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.5%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 420-399-18
Résistivité
185 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 6.35 mm
Point d'ébullition
1962 °C (lit.)
Pf
1244 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clé InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable