Principaux documents
GF41724581
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
CU070271
1 EA
486,00 $
486,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
486,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
486,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 417-245-81
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.015 mm